Merck
ENA947402191
Enamine
{[1-(bromomethyl)cyclopropyl]methyl}benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.13
Número MDL:
Iupac Name
{[1-(bromomethyl)cyclopropyl]methyl}benzene
Inchi Code
1S/C11H13Br/c12-9-11(6-7-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Clave InChI
OSVYORQGIOAUNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-676016
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-676016
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)