ENA947397934
Enamine
1-(3-chlorothiophen-2-yl)propan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-(3-chlorothiophen-2-yl)propan-1-one
Inchi Code
1S/C7H7ClOS/c1-2-6(9)7-5(8)3-4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
XMICKSYLNWDKFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378544
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)