Merck
ENA947392414
Enamine
1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c1-10-4-5(7(12)9-8)2-3-6(10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,12)
Clave InChI
WCGPQGBPGIDIKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378049
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378049
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)