Merck
ENA947390969
Enamine
5-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.23
Número MDL:
Iupac Name
5-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C13H10FNO2/c1-17-13-3-2-11(14)5-12(13)10-4-9(8-16)6-15-7-10/h2-8H,1H3
Clave InChI
VCMFGHPVWJNECH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658900
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658900
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)