Merck
ENA947390239
Enamine
[1-(difluoromethyl)cyclopentyl]methanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.25
Número MDL:
Iupac Name
(1-(difluoromethyl)cyclopentyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H13F2NO2S/c8-6(9)7(3-1-2-4-7)5-13(10,11)12/h6H,1-5H2,(H2,10,11,12)
Clave InChI
BFVNQUAODQTIDY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658706
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658706
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)