Merck
ENA947387648
Enamine
benzyl(2-methoxyethyl)amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.7
Número MDL:
mp
93-94
Iupac Name
N-benzyl-2-methoxyethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-12-8-7-11-9-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11H,7-9H2,1H3;1H
Clave InChI
VPFJOZXRINYASN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30150
Melting Point
93-94
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30150
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)