Merck
ENA947385370
Enamine
2-chloro-N-(4-ethoxy-2-nitrophenyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.66
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(4-ethoxy-2-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O4/c1-2-17-7-3-4-8(12-10(14)6-11)9(5-7)13(15)16/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,12,14)
Clave InChI
PCOMGOJVUYOLJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01542
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01542
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)