Merck
ENA946840461
Enamine
8-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
158-160
Iupac Name
8-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-one
Inchi Code
1S/C12H10ClNO/c13-9-5-1-3-7-8-4-2-6-10(15)12(8)14-11(7)9/h1,3,5,14H,2,4,6H2
Clave InChI
WBXRAOUSCYEKQO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384189
Melting Point
158-160
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384189
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)