Merck
ENA946840419
Enamine
2-(3-methanesulfonylbenzenesulfonamido)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
((3-(methylsulfonyl)phenyl)sulfonyl)glycine
Inchi Code
1S/C9H11NO6S2/c1-17(13,14)7-3-2-4-8(5-7)18(15,16)10-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
TWZMMDHMWWSHOH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384067
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384067
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)