ENA946837179
Enamine
7-bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
About This Item
Iupac Name
7-bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C9H3BrClF3N2/c10-4-1-2-5-6(3-4)15-8(9(12,13)14)16-7(5)11/h1-3H
Clave InChI
VUSHNWRGQDDPJU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-376049
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)