ENA946835447
Enamine
4-(4-fluorobenzoyl)oxane
About This Item
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H13FO2/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(14)10-5-7-15-8-6-10/h1-4,10H,5-8H2
Clave InChI
RZAVXOHTGXATST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374275
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)