Merck
ENA946833977
Enamine
methyl 3-(piperidin-3-yl)propanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.7
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(3-piperidinyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-12-9(11)5-4-8-3-2-6-10-7-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Clave InChI
VGGGAKLPBUNWKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367097
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367097
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)