Merck
ENA946832199
Enamine
4,5-dimethylpyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
MDL number:
mp
230-231
Iupac Name
4,5-dimethyl-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-5-3-7(8(10)11)9-4-6(5)2/h3-4H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
BWRKTZNPOWQFRQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172830
Melting Point
230-231
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172830
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)