Merck
ENA946832102
Enamine
4-[(3-methylpyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
MDL number:
Iupac Name
4-[(3-methyl-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c1-9-3-2-8-14-12(9)17-11-6-4-10(5-7-11)13(15)16/h2-8H,1H3,(H,15,16)
InChI key
CLPDVEYWHGIWGY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344491
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344491
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)