Merck
ENA946832026
Enamine
tert-butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
290.41
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
128-129
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H26N2O2/c1-12-11-14(18)5-6-15(12)13-7-9-19(10-8-13)16(20)21-17(2,3)4/h5-6,11,13H,7-10,18H2,1-4H3
Clave InChI
OLCJRLSBFJRSMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323021
Melting Point
128-129
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323021
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)