Merck
ENA946831776
Enamine
2-bromo-5-fluoropyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.98
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-5-fluoropyrazine
Inchi Code
1S/C4H2BrFN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
Clave InChI
XPWYTZGWNXDFRE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299562
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)