ENA769517452
Enamine
2-ethyl-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-ethyl-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-3-7-5-4-6-8(7,2)9;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
WHKXLTKNHXYGMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373678
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373678
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)