Merck
ENA769508344
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(5-bromo-6-methylpyridin-2-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.07
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl (5-bromo-6-methylpyridin-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H8BrF3N2O2/c1-5-6(10)2-3-7(14-5)15-8(16)17-4-9(11,12)13/h2-3H,4H2,1H3,(H,14,15,16)
Clave InChI
XIRRNVVPCJILIM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367344
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367344
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)