Merck
ENA769508265
Enamine
1,4-diethyl 2,2-difluoro-3-methylbutanedioate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.2
Número MDL:
Iupac Name
diethyl 2,2-difluoro-3-methylsuccinate
Inchi Code
1S/C9H14F2O4/c1-4-14-7(12)6(3)9(10,11)8(13)15-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
OODFVRPATPLIRE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370760
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370760
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)