ENA769508181
Enamine
2-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O2/c14-10-5-11(15)7-12(6-10)17-13-4-2-1-3-9(13)8-16/h1-8H
Clave InChI
AYUDUXSMMBFRCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370573
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)