ENA769507962
Enamine
rac-(1R,2S)-2-(methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(1S,2R)-2-(methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-8-4-5-2-3-6(5)7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6-;/m0./s1
InChI key
RLNWNMHXJFSLNO-GEMLJDPKSA-N
storage temp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373334
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373334
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)