ENA769507739
Enamine
N-[2-(3-iodophenoxy)phenyl]naphthalene-2-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
N-(2-(3-iodophenoxy)phenyl)naphthalene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C22H16INO3S/c23-18-8-5-9-19(15-18)27-22-11-4-3-10-21(22)24-28(25,26)20-13-12-16-6-1-2-7-17(16)14-20/h1-15,24H
InChI key
TXXKLQYXJAOZKU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367504
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)