Merck
ENA769507730
Enamine
2-[(carboxymethyl)(prop-2-yn-1-yl)amino]acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.61
Número MDL:
Iupac Name
2,2'-(prop-2-yn-1-ylazanediyl)diacetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NO4.ClH/c1-2-3-8(4-6(9)10)5-7(11)12;/h1H,3-5H2,(H,9,10)(H,11,12);1H
Clave InChI
MSXYVWJMGPPZSK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367406
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367406
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)