ENA769507716
Enamine
1-[2-(tert-butoxy)ethyl]piperazine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(2-(tert-butoxy)ethyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2O.2ClH/c1-10(2,3)13-9-8-12-6-4-11-5-7-12;;/h11H,4-9H2,1-3H3;2*1H
Clave InChI
QTKSDEFKIUZKEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367271
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)