Merck
ENA769506022
Enamine
7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Iupac Name
7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-8-7-5(2-3-10-8)6(4-11-7)9(12)13/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
FPAVTJNQFCYODW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365271
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365271
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)