ENA769505764
Enamine
4-(5-formylfuran-2-yl)-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-(5-formyl-2-furyl)-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8O5/c13-6-8-2-4-11(17-8)7-1-3-9(12(15)16)10(14)5-7/h1-6,14H,(H,15,16)
Clave InChI
BKNVVYRQMKQLFC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364776
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)