Merck
ENA769505718
Enamine
3-(oxan-4-yl)cyclohexan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
Número MDL:
Iupac Name
3-tetrahydro-2H-pyran-4-ylcyclohexanol
Inchi Code
1S/C11H20O2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-4-6-13-7-5-9/h9-12H,1-8H2
Clave InChI
KWGYQRYXKBCITJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364648
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364648
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)