ENA769505484
Enamine
1,3-dichloro-6-fluoro-7-methoxyisoquinoline
About This Item
Iupac Name
1,3-dichloro-6-fluoro-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H6Cl2FNO/c1-15-8-4-6-5(2-7(8)13)3-9(11)14-10(6)12/h2-4H,1H3
Clave InChI
IEQQEFVARMURER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365648
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365648
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)