Merck
ENA769505461
Enamine
3-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)propan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.19
Número MDL:
Iupac Name
3-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)propan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3.2ClH/c11-7-3-6-10-12-8-4-1-2-5-9(8)13-10;;/h1-7,11H2,(H,12,13);2*1H
Clave InChI
WLBLAQYMXBBYBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365506
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365506
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)