Merck
ENA769503861
Enamine
2-cyclobutyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.19
MDL number:
Iupac Name
2-cyclobutyl-6-oxo-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c12-8-6(9(13)14)4-10-7(11-8)5-2-1-3-5/h4,10H,1-3H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
LMGKJLISYVHPCL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-363153
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-363153
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)