Merck
ENA769495477
Enamine
5-cyano-3-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.15
Número MDL:
Iupac Name
5-cyano-3-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c1-4-2-5(3-9)7(11)10-6(4)8(12)13/h2H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
OJUKXXVTUWJFGI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358956
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358956
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)