ENA715369495
Enamine
1-{furo[3,2-c]pyridin-2-yl}ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
1-(furo[3,2-c]pyridin-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-6(10)9-4-7-5-11-3-2-8(7)12-9/h2-6H,10H2,1H3
Clave InChI
GRRYGMAFEKWZSG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267430
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267430
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)