ENA638599043
Enamine
(2E)-3-{[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]carbamoyl}prop-2-enoic acid
About This Item
Iupac Name
(2E)-4-{[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amino}-4-oxo-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c1-3-14-8(2)9(7-13-14)6-12-10(15)4-5-11(16)17/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,12,15)(H,16,17)/b5-4+
Clave InChI
OHRGUFUUMNGBTF-SNAWJCMRSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345462
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)