ENA638598582
Enamine
tert-butyl N-({3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl}methyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (((1R,5S)-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O2.ClH/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-11-9-4-5-10(11)7-14-6-9;/h9-11,14H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Clave InChI
CXKQVCIWSQTTGI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345345
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)