ENA638598522
Enamine
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-7-5-8(10-6-7)3-1-2-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
Clave InChI
NFMCLOQOJNRARH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344725
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344725
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)