Merck
ENA638596297
Enamine
methyl 2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.26
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)7-9-3-2-4-10-8-13-6-5-11(9)10/h2-4,13H,5-8H2,1H3
Clave InChI
SIOONWVJMJQSCN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341018
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341018
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)