ENA638587729
Enamine
3-bromo-6,6-dimethylpiperidine-2,4-dione
About This Item
Iupac Name
3-bromo-6,6-dimethylpiperidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H10BrNO2/c1-7(2)3-4(10)5(8)6(11)9-7/h5H,3H2,1-2H3,(H,9,11)
Clave InChI
TVMKZDGGNTUWEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318308
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)