Merck
ENA638587631
Enamine
ethyl 3-cyanooxane-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-cyanotetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO3/c1-2-13-8(11)9(6-10)4-3-5-12-7-9/h2-5,7H2,1H3
Clave InChI
SSEJMZLSHXFKTH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318188
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)