ENA638587275
Enamine
5-fluoropyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-fluoropicolinoyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO.ClH/c7-6(10)5-2-1-4(8)3-9-5;/h1-3H;1H
Clave InChI
XTJDTULTOPUVNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331504
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)