ENA638586677
Enamine
2-(oxiran-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-(2-oxiranyl)ethanol
Inchi Code
1S/C4H8O2/c5-2-1-4-3-6-4/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
AVSUMWIDHQEMPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115867
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115867
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)