Merck
ENA638586147
Enamine
2-(4,6-dichloropyrimidin-5-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-5-3(1-4(11)12)6(8)10-2-9-5/h2H,1H2,(H,11,12)
Clave InChI
KHWWRGPXYMGOJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146981
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146981
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)