ENA580357684
Enamine
(1,3,3-trimethylcyclohexyl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(1,3,3-trimethylcyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H21N/c1-9(2)5-4-6-10(3,7-9)8-11/h4-8,11H2,1-3H3
Clave InChI
PZVANPGBOPAOIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330215
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330215
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)