Merck
ENA580354645
Enamine
4-formyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.16
Número MDL:
Iupac Name
4-formyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O3/c12-4-5-2-1-3-6-7(5)8(9(13)14)11-10-6/h1-4H,(H,10,11)(H,13,14)
Clave InChI
CAXPLHNPOMKHLU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323282
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323282
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)