Merck
ENA580354456
Enamine
2-methyl-2-(naphthalen-2-yl)propanenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-2-(2-naphthyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C14H13N/c1-14(2,10-15)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9H,1-2H3
InChI key
ZFYCYWAPIZQPMB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322368
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322368
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)