Merck
ENA580354269
Enamine
(2E)-4-(dimethylamino)but-2-enoyl chloride hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.06
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2E)-4-(dimethylamino)-2-butenoyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10ClNO.ClH/c1-8(2)5-3-4-6(7)9;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H/b4-3+;
InChI key
FPAHELIXMHBDLQ-BJILWQEISA-N
storage temp.
-70
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320896
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320896
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)