ENA580354234
Enamine
bis(2-bromoethyl)dimethylsilane
About This Item
Iupac Name
bis(2-bromoethyl)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C6H14Br2Si/c1-9(2,5-3-7)6-4-8/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
ZTRQEQWTQBKCSX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320867
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320867
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)