Merck
ENA580354047
Enamine
1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}piperazin-2-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
294.7
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-(trifluoromethyl)benzyl)piperazin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13F3N2O.ClH/c13-12(14,15)10-3-1-9(2-4-10)8-17-6-5-16-7-11(17)18;/h1-4,16H,5-8H2;1H
Clave InChI
OPZMBLZJKOQDTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321958
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321958
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)