Merck
ENA580354012
Enamine
2-(aminomethyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(aminomethyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7N3O2.2ClH/c6-1-4-7-2-3(8-4)5(9)10;;/h2H,1,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H
Clave InChI
MPMJJPJSPASPBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321431
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321431
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)