Merck
ENA580354000
Enamine
3-amino-2-hydroxy-N-[(pyridin-4-yl)methyl]propanamide dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.14
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-2-hydroxy-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.2ClH/c10-5-8(13)9(14)12-6-7-1-3-11-4-2-7;;/h1-4,8,13H,5-6,10H2,(H,12,14);2*1H
Clave InChI
KAORIVRUTWILOR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321342
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321342
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)