Merck
ENA580349752
Enamine
tert-butyl N-(5-hydroxypentan-2-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.28
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-hydroxypentan-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H21NO3/c1-8(6-5-7-12)11-9(13)14-10(2,3)4/h8,12H,5-7H2,1-4H3,(H,11,13)
Clave InChI
NRRUAIDJASETCY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314081
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314081
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)